55097
Glycine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Clé InChI
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable