F1395
β-L-Fucose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥98%
Synonyme(s) :
6-Deoxy-β-L-galactose 1-phosphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.C[C@@H]3O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O8P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2-3(7)4(8)5(9)6(13-2)14-15(10,11)12/h2*6H,1-5,7H2;2-9H,1H3,(H2,10,11,12)/t;;2-,3+,4+,5-,6+/m..0/s1
Clé InChI
FQMPFZHILABVMA-PEJHDPODSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable