Principaux documents
345646
Millipore
α-D-Galactose-1-phosphate, Dipotassium Salt, Pentahydrate
Synonyme(s) :
α-D-Galactose-1-phosphate, Dipotassium Salt, Pentahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11K2O9P · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
≥99% (1H-NMR)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
colorless
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
Clé InChI
KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Catégories apparentées
Description générale
A substrate for uridyltransferase that catalyzes the reaction of UDP-glucose with galactose-1-phosphate to form glucose-1-phosphate and UDP-galactose. Higher levels of galactose-1-phosphate are reported in patients with galactosemia.
Free of glucose-1-phosphate and related sugar nucleotides that tend to contaminate isolated material.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for at up to 3 weeks at -20°C.
Autres remarques
Wedekind, J.E., et al. 1996. Biochemistry35, 11560.
Gitzelmann, R. 1995. Eur. J. Pediatr.154 (Suppl. 2), S45.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable