G4401
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt
≥85%, powder
Synonyme(s) :
GDP-Fuc, GDP-fucose
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt, ≥85%
Niveau de qualité
Essai
≥85%
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1OC(OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)n3cnc4C(=O)N=C(N)Nc34)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C16H25N5O15P2/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27)
Clé InChI
LQEBEXMHBLQMDB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.