EP0030073754
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (0.1-10 μL), L (34 mm), dark gray, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips, stacked)
Synonyme(s) :
Reloadable pipette tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gray (Tray)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips, stacked)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030073754
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
(34 mm)
Volume maximum
10 μL
Volume
(0.1-10 μL)
Couleur
dark gray