Key Documents
EP0030073649
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips))
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
green (Tray)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips))
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030073649
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
(103 mm)
Volume maximum
1.25 mL
Volume
(50-1250 μL)
Couleur
dark green
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG