Principaux documents
D9163
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothréitol
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonyme(s) :
thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1719757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.22
Essai
≥99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Pf
40-44 °C
41-44 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Absorption
≤0.04 at 280 at 0.02 M
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Remarque sur l'analyse
Tested for use in reduced SDS-PAGE
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Liisa Arike et al.
Cell reports, 30(4), 1077-1087 (2020-01-30)
The gastrointestinal tract is covered by a single layer of epithelial cells that, together with the mucus layers, protect the underlying tissue from microbial invasion. The epithelium has one of the highest turnover rates in the body. Using stable isotope
Baoyi Zhu et al.
Journal of cellular physiology, 235(10), 7370-7382 (2020-02-11)
Smooth muscle cells (SMCs) are characterized by a high degree of phenotypic plasticity. Contractile differentiation is governed by myocardin-related transcription factors (MRTFs), in particular myocardin (MYOCD), and when their drive is lost, the cells become proliferative and synthetic with an
Jon Landa et al.
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation, 8(1) (2020-11-05)
To describe the clinical syndrome of 4 new patients with seizure-related 6 homolog like 2 antibodies (SEZ6L2-abs), study the antibody characteristics, and evaluate their effects on neuronal cultures. SEZ6L2-abs were initially identified in serum and CSF of a patient with
Florentina Negoita et al.
Biochemical and biophysical research communications, 508(3), 775-779 (2018-12-12)
Dysregulation of autophagy has been observed in obesity and type 2 diabetes. Salt-inducible kinase 2 (SIK2), a member of the AMPK-related kinase family, is downregulated in adipocytes from obese or insulin resistant individuals and was previously demonstrated to regulate autophagy
Xueqian Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(10), 7230-7240 (2013-01-25)
In Pichia pastoris, the peroxisomal targeting signal 2 (PTS2)-dependent peroxisomal matrix protein import pathway requires the receptor, Pex7, and its co-receptor Pex20. A conserved lysine (Lys(19)) near the N terminus of Pex20 is required for its polyubiquitination and proteasomal degradation