Merck
20-265
Dithiothréitol, 1 M
Synonyme(s) :
Réactif de Cleland, Sputolysine, butane-2,3-diol, 1,4-dimercapto-
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
dry ice
Application
Le dithiothréitol 1 M peut être utilisé comme agent réducteur dans le tampon de chargement de l'électrophorèse sur gel de dodécylsulfate de sodium et de polyacrylamide (SDS-PAGE). Il est également employé comme réactif pour la stérilisation de la salive.
Biochem/physiol Actions
Le dithiothréitol (DTT), également connu sous le nom de réactif de Cleland, est un agent réducteur contenant deux groupements fonctionnels thiol. Il sert de réactif protecteur pour les groupements thiol dans les études sur la chimie des protéines. Le DTT est utilisé dans la synthèse chimique des peptides pour réduire les ponts disulfures dans divers substrats tels que le glutathion, les protéines et d'autres macromolécules. Il est également utilisé comme agent mucolytique lors du traitement des expectorations.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials