D5011
5′-Deoxy-5′-(methylthio)adenosine
Synonyme(s) :
Methylthioadenosine, MTA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clé InChI
WUUGFSXJNOTRMR-IOSLPCCCSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA2B(136) , ADORA3(140)
mouse ... Mtap(66902)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable