A4377
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide
≥80% (spectrophotometric assay), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
AdoMet, SAM
About This Item
Produits recommandés
product name
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide, ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Niveau de qualité
Pureté
≥80% (HPLC)
≥80% (spectrophotometric assay)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[I-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.HI/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
Clé InChI
XQMWYLXPEGFCFT-XKGORWRGSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)