D3314
D-erythro-Dihydrosphingosine
≥98%
Synonyme(s) :
Sphinganine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL (warm)
ethanol: 25 mg/mL (warm)
Type de lipide
sphingolipids
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Application
- as a standard lipid in quantification assay
- in kinetics assay
- to determine serine palmitoyl transferase activity
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable