CHO-K1 Cell Line from hamster
85051005, hamster ovary, Epithelial
Synonyme(s) :
CHO cell clone K1 Cells, CHOK1 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
CHO-K1 Cell Line from hamster, 85051005, from hamster ovary
Source biologique
hamster ovary
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Hypodiploid, modal no. 20
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.