Merck
Passer à
PHCC340KIT
Compteur de cellules automatisé portatif Scepter 3.0
Scepter 3.0 Handheld Automated Cell Counter
Synonyme(s) :
Cell counting instrument
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NC.56
UNSPSC Code:
41131501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
4-18 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Le compteur de cellules automatisé portatif Scepter 3.0 permet d'effectuer un comptage cellulaire rapide dans un format facile d'utilisation que l'on tient à la main. Ce système est uniquement destiné à la recherche ; Scepter 3.0 a été testé sur des types de cellules représentatifs des usages actuels. Après avoir préparé une dilution de la culture de cellules à analyser, les instructions à l'écran guident l'utilisateur au travers du processus d'échantillonnage. Moins de 30 secondes après avoir aspiré un échantillon dans sa sonde, le compteur de cellules Scepter affiche à l'écran les résultats suivants :
  • Concentration de cellules
  • Taille moyenne des cellules
  • Volume cellulaire moyen
  • Histogramme de la répartition de la taille ou du volume
Le dispositif peut conserver les données de 999 comptages. Celles-ci peuvent être téléchargées sur l'ordinateur de l'utilisateur puis rechargées dans l'appareil pour des analyses plus poussées.
Le compteur de cellules Scepter 3.0 est compatible avec les sondes pour compteur de cellules Scepter 3.0 40 µM et 60 µM. Ce kit (réf. PHCC340KIT) contient un paquet gratuit de 50 sondes 40 µM.
Upgrading to Wi-Fi connectivity and Millicell® Cloud Access:
Scepter 3.0 instruments purchased before January 1st, 2026, do not have Wi-Fi connectivity. Customers can add Wi-Fi connectivity and get cloud connectivity using the following steps:
1. Download the free software at Millicell® Cloud. Select Scepter 3.0 and download the software onto a USB drive. Load this Software onto the Scepter 3.0 device.
2. Place an order for free trial subscription of Millicell® Cloud using the Catalog number MILLICL-TRIAL. Contact our customer service to help you with this.
3. Purchase Wi-Fi dongle: MERS03USBD0N. Insert the USB dongle into the USB port and follow the instructions on the screen. Now your device is ready to access Millicell® Cloud.
Other Notes
  • 1 Compteur de cellules automatisé portatif Scepter 3.0
  • 1 Flacon de billes de test
  • 1 Station de charge
  • 50 Sondes (40 μM)
Le compteur de cellules Scepter 3.0 n'est pas compatible avec les sondes des générations précédentes ; il n'est compatible qu'avec les sondes pour compteur de cellules Scepter 3.0 figurant dans la section Produits apparentés.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PHCC360KITPHCC360500PHCC340050
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
compatibility
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
compatibility
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
particle size
4-18 μm
particle size
6-36 μm
particle size
6-36 μm
particle size
4-18 μm
Still not finding the right product?
wgk
WGK 1
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Will Scepter 3.0 be able to quantify bacterial cultures? How many reads is it possible with a single counter sensor?
    1 answer
    1. No, bacteria are below the size threshold for counting on the Scepter. Sensor tips are designed to be single use.
      Helpful?
  2. Can it count nuclei, specifically isolated from human aortic endothelial cells?
    1 answer
    1. While most mammalian nuclei are around 6 micrometers (um), which is at the low end of detection, this size range can also include other cell debris that is often gated out during analysis. Additionally, since the counts are displayed as a normal distribution, the full profile may not be visible at the low end of detection. Generally, it's not recommended to use this method for small nuclei, but the Scepter may work for some cells with larger nuclei.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Barcelona, Spain
    • Review 1
    • Votes 18
    3 out of 5 stars.
    Disappointing upgrade from Scepter 2. It has no accompanying analysis software.
    As a long term user of the Scepter 2 counter and its accompanying software to monitor the density, size and health of our cells we were pleased to take delivery of a Scepter 3 counter.
    While the Scepter 3 counter itself is simple to use and connectivity is good it is the software we use with the Scepter 2 that makes it really useful to us. The Scepter 3 comes with no such software so if you want to compare/overlay histograms you have to extract them from the optional csv files and do it manually. Similarly there is no way to perform a calculation of percentage gated cells (simple measure of viability) without manual extraction and analysis of the data.
    This may sound a trivial point but when we are continuously monitoring multiple cell lines at different time points post infection/transfection the software is essential.
    Unfortunately the lack of software makes the Scepter 3 no longer an appropriate instrument for our tissue culture analysis requirements.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review. Your feedback is valuable and has been handed over to our Product Management team for further review. Our R&D team will suggest alternative solutions for analyzing data from Scepter 3.0. We will communicate these solutions to customers through local Account Managers.