Documents
C7926
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
Clostridium histolyticum
Niveau de qualité
Forme
powder
caseinase activity
≤10 units/mg solid
Activité spécifique
≥2.0 FALGPA units/mg solid
Poids mol.
68-130 kDa
Température de stockage
−20°C
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used in determining the degradation rate of collagen biomaterials. It may also be used to determine the enzymatic degradation and enzymatic resistance by the liberated L-leucine measurements.
Collagenase from Clostridium histolyticum, or Clostridiopeptidase A, has been used in a study to assess contact dermatitis with clostridiopeptidase A contained in Noruxol ointment. Clostridiopeptidase A has also been used in a study to investigate the early and successful enzymatıc debridement via collagenase application to pinna in a preterm neonate.
The enzyme has been used in the isolation of mast cells from adult mice. This study generated a large number of connective tissue-type mast cells by the culture of murine fetal skin cells. The product has also been used in the in vitro biodegradation study of Bombyx mori silk fibroin fibers and films, by exposing them to the enzyme for varied time periods.
Actions biochimiques/physiologiques
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (EGTA)4; β-mercaptoethanol; glutathione, reduced; thioglycolic acid, sodium; and 2,2′-dipyridyl; 8-hydroxyquinoline are known to inhibit the enzyme activity.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Biodegradation of Bombyx mori silk fibroin fibers and films.
Arai T, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 91(4), 2383-2390 (2004)
Nobuo Yamada et al.
The Journal of investigative dermatology, 121(6), 1425-1432 (2003-12-17)
We describe a novel culture system for generating large numbers of murine skin-associated mast cells and distinguish their characteristics from bone marrow-derived cultured mast cells. Culture of day 16 fetal skin single cell suspensions in the presence of interleukin-3 and
Properties of collagen and hyaluronic acid composite materials and their modification by chemical crosslinking
Rehakova M, et al.
Journal of Biomedical Materials Research, 30(3), 369-372 (1996)
K Vizárová et al.
Biomaterials, 16(16), 1217-1221 (1995-11-01)
Two kinds of layered atelocollagen materials cross-linked with hexamethylene diisocyanate (HMDIC), starch dialdehyde and glyoxal were enzymatically treated by bacterial collagenase. Evaluating collagenase digestion assay for these material showed progressive differences, particularly in the group of samples cross-linked with HMDIC.
Tyler J Chozinski et al.
Scientific reports, 8(1), 10396-10396 (2018-07-12)
Although light microscopy is a powerful tool for the assessment of kidney physiology and pathology, it has traditionally been unable to resolve structures separated by less than the ~250 nm diffraction limit of visible light. Here, we report on the optimization
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.