Key Documents
C1639
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, for general use, Type I-S, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥125 CDU/mg solid
0.2-1.0 FALGPA units/mg solid
Poids mol.
68-130 kDa
Température de stockage
−20°C
Application
This product is suitable for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human adult and fetal brain, lung and many other epithelia tissues. It has also been shown to be effective in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, isolation of nonparenchymal rat liver cells and hepatocyte preparation. Collagenase has also been used in the preparation of arterial tissue for the study of Advanced Glycosylation End Products. This enzyme has been tested for the release of heptatocytes at a concentration of approximately 1 mg/mL. Concentrations for digestion range from 0.1 to 5 mg/mL.
Actions biochimiques/physiologiques
The collagenase product is a mixture of enzymes secreted by C. histolyticum, with different products differentiated by the relative ratios of the 10-18 components found in the secreted enzymes. The main components are two collagenases, clostripain, and a neutral protease. The synergistic action of these enzymes degrade collagen and other intracellular materialThe action of both collagenase enzymes and the neutral protease is necessary for effective release of cells from tissue. Various types of collagen are the natural substrates for collagenase.
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Attention
As supplied, this product is stable for one year at -20°C. There is no loss in FALGPA or protease activity in 30 days at 37°C, 50°C and -20°C. Solutions of crude collagenase are stable if frozen quickly in aliquots (at 10 mg/mL) and kept frozen at -20°C. Further freeze-thaw cycles will damage the solution. The product retains 100% activity over 7 hours when held on ice.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Notes préparatoires
Prepared from Type I (C0130). A stock solution may be prepared by dissolving 0.05-0.1 mg/mL of collagenase in 50 mM TES buffer containing 0.36 mM calcium chloride (TESCA, pH 7.4) at 37 °C.
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Akane Morohoshi et al.
Development (Cambridge, England), 148(21) (2021-10-30)
The acrosome is a cap-shaped, Golgi-derived membranous organelle that is located over the anterior of the sperm nucleus and highly conserved throughout evolution. Although morphological changes during acrosome biogenesis in spermatogenesis have been well described, the molecular mechanism underlying this
Hong Zhang et al.
Life (Basel, Switzerland), 12(7) (2022-07-28)
Integrin proteins are important receptors connecting the intracellular skeleton of satellite cells and the extracellular matrix (ECM), playing an important role in the process of skeletal muscle development. In this research, the function of ITGβ6 in regulating the differentiation of
Cuiping Zhang et al.
Cell death & disease, 11(6), 470-470 (2020-06-20)
Mesenchymal stem cells (MSCs) have been used in cell-based therapies for a variety of disorders. Some factors such as inflammatory mediators in the diseased area might damage the survival of MSCs and affect their efficacy. Pyroptosis is a form of
Taichi Noda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(21), 11493-11502 (2020-05-13)
Sperm-oocyte membrane fusion is one of the most important events for fertilization. So far, IZUMO1 and Fertilization Influencing Membrane Protein (FIMP) on the sperm membrane and CD9 and JUNO (IZUMO1R/FOLR4) on the oocyte membrane have been identified as fusion-required proteins.
Hyunji Byun et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 19(1), 112-112 (2021-07-18)
The tumor susceptibility gene 101 (Tsg101), a component of the endosomal sorting complex required for transport (ESCRT) complex I, is involved in multiple biological processes involving endomembranous structures and the plasma membrane. The role of Tsg101 in the uterine epithelium
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.