Merck
Passer à
C9891
Collagénase from Clostridium histolyticum
Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
L'enzyme a également servi, en association avec d'autres protéases, à la désagrégation de tissus de tumeur humaine, de rein de souris, de cerveau humain et d'épithélium de poumon. Elle est aussi utile dans les études de perfusion de foie et de rein, de digestion de pancréas et d'isolement de cellules de rein non parenchymateux et d'hépatocytes de rat. L'enzyme proposée par Sigma a été utilisée pour la digestion de collagène de type I provenant d'os spongieux et corticaux de bovin.[1] Elle a également été utilisée comme contrôle positif dans un test de FALGPA sur des cellules de streptocoques du Groupe B[2].
Ce produit peut être utilisé pour préparer des suspensions de cellules individuelles en vue d'un séquençage.
Biochem/physiol Actions
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
La libération efficace de cellules à partir d′un tissu nécessite l′action de collagénases et de la protéase neutre. La collagénase est activée à l′aide de quatre grammes d′atomes de calcium (Ca2+) par mole d′enzyme. On pense que le filtrat de culture contient au moins 7 protéases différentes, de poids moléculaires allant de 68 à 130 kDa. Le pH optimal se situe entre 6,3 et 8,8. L′enzyme est typiquement utilisée pour digérer les constituants conjonctifs d′échantillons tissulaires afin de libérer des cellules individuelles. Le traitement par une collagénase peut provoquer la mort de certaines cellules. La digestion nécessite généralement des concentrations de 0,1 à 5 mg/ml. La durée de réaction varie de 15 minutes à plusieurs heures pour dissocier efficacement les cellules sans trop provoquer de mort cellulaire. Utiliser de préférence un tampon de Krebs Ringer additionné de calcium et d′ASB, et du Zn2+ pour l′activité. L′enzyme reconnaît la séquence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, où X est la plupart du temps un acide aminé neutre. L′activité enzymatique est inhibée par les substances suivantes : acide éthylèneglycol-bis(β-aminoéthyl éther)-N,N,N′,N′-tétraacétique (EGTA)4 ; β-mercaptoéthanol ; glutathion (réduit) ; acide thioglycolique, sodium ; 2,2′-dipyridyle ; 8-hydroxyquinoline, cystéine.
Preparation Note
Ce produit est équivalent à la première fraction de sulfate d′ammonium (jusqu′à 40 %) selon Mandl, I., et coll., J. Clin. Invest., 32, 1323 (1953). Les solutions sont habituellement préparées à une concentration de 1-2 mg/ml dans du tampon TESCA (TES 50 mM, chlorure de calcium 0,36 mM, pH 7,4 à 37 °C).
Other Notes
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Disclaimer
Tel qu′il est livré, le produit est stable un an à -20 °C. Aucune perte de l′activité FALGPA ou protéase n′est observée au bout de 30 jours à 37 °C, 50 °C et -20 °C. Les solutions de collagénase brute sont stables lorsqu′elles sont congelées rapidement en aliquotes (à 10 mg/ml) et conservées à -20 °C. Tout cycle de congélation/décongélation supplémentaire détériore la solution. Le produit conserve 100 % de son activité pendant 7 heures lorsqu′il est placé sur de la glace.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C7657C9263C1889
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I have C9891 product 100 mg. How can I prepare a 30U/mL solution? How many mL of buffer should I add to the vial. Thank you!
    1 answer
    1. The activity of this product is reported in the lot-specific certificate on analysis. The minimum activity for C9891 is >/= 125 units per milligram. Most lots test out at a much higher level of activity. It is likely that serial dilutions would be required to achieve the desired concentration.
      Please see the link below for a sample certificate of analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C9891-BULK0000231203.pdf
      Please see the link below to the product information sheet. Page 2 includes preparation instructions.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/044/c9891dat.pdf
      For additional questions or concerns, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  2. Hello! Can I reconstitute collagenase type I from C. histolitycum using PBS or 0.9% saline solution? Do I need to add CaCl2 to the solution to activate the enzyme? After making the solution can I refreeze it and use it again? For how long? Thank you!
    1 answer
    1. Please see the link below to the product information sheet. Page 2 includes preparation instructions. Several options are listed, however, calcium chloride is required for dissociation:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/044/c9891dat.pdf
      Helpful?
  3. For product c9891, collagenase Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid 100mg How many units are per mg? I need to know U/mg so I can prepare the solution I need. Thank you!
    1 answer
    1. The exact units/mg solid will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate of Analysis provided below as a reference:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C9891-BULK0000231203.pdf