C4899
Carnitine Acetyltransferase from pigeon breast muscle
ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
Synonyme(s) :
CrAT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
pigeon breast
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥50 units/mg protein
Concentration
≥0.4 mg/mL
Technique(s)
cell based assay: suitable
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
pigeon ... CRAT(102084317)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions