B6292
GF 109203X hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
3-[1-(Dimethylaminopropyl)indol-3-yl]-4-(indol-3-yl)maleimide hydrochloride, Bisindolylmaleimide I hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Solubilité
methanol: 10 mg/mL, clear, orange to red
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
Clé InChI
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable