S8307
SB 203580
≥98% (HPLC), solid, p38 MAPK inhibitor
Synonyme(s) :
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole
About This Item
Produits recommandés
product name
SB 203580, solid, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CS(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
Clé InChI
CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544) , CYP2C19(1557) , CYP2C9(1559) , CYP2D6(1565) , CYP3A4(1576) , IL1B(3553) , MAPK14(1432) , MAPK8IP2(23542) , RAF1(5894) , TNF(7124)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology