Principaux documents
B4770
Sigma-Aldrich
Buffer, reference standard
pH 7.00±0.01 (25 °C)
Synonyme(s) :
pH calibration solution at 25 °C pH 7.00±0.01
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Niveau de qualité
Couleur
color-coded yellow
pH
7.00±0.01 (25 °C)
Conditionnement
500 mL size packaged in polyethylene bottle; 1 gal size in convenient shelf-top dispenser with spigot.
Remarque sur l'analyse
Standardized against N.I.S.T. standard reference materials.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Carbonic Anhydrase (EC 4.2.1.1) for Wilbur-Anderson Units.