Accéder au contenu
BGALS-RO
Roche
β-Glucuronidase
from E. coli K 12
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CE :
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
Escherichia coli K12
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Escherichia coli K12
form
solution
mol wt
Mr ~220 kDa
packaging
pkg of 1 mL (03707580001), pkg of 15 mL (03707601001), pkg of 5 mL (03707598001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
parameter
48 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
color
colorless
optimum pH
6.0-6.5
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
UniProt accession no.
application(s)
detection
sample preparation
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli ... uidA(946149)
General description
Glucuronidase à 25 °C, ou 140 U/mg à 37 °C, à un pH de 7, avec du 4-nitrophényl-β-D-glucuronide comme substrat ; 1 ml de β-glucuronidase contient au moins 140 U à 37 °C.
Application
Les β-glucuronidases sont largement employées par les laboratoires de recherche et d'analyse pour l'hydrolyse enzymatique des β-glucuronides de stéroïdes. La β-glucuronidase est utilisée :
  • pour l'hydrolyse des conjugués de stéroïdes (glucuronides) dans l'urine (pH 6,0–6,5).
  • dans les contrôles anti-dopage.
  • pour la détection de benzodiazépines à faibles doses.
  • pendant la préparation des échantillons pour cliver les glucuronides avant analyse par GC-MS, HPLC, immuno-essai ou toute autre méthode analytique.
Elle a été utilisée pour hydrolyser l'entérolactone plasmatique et les glucuronides de testostérone et d'épitestostérone.
Biochem/physiol Actions
La glucuronoconjugaison est l'un des mécanismes fondamentaux du métabolisme. Nombre des substances présentées au corps humain subissent une transformation métabolique qui comprend une conjugaison avec l'acide glucuronique par des UDP-glucuronosyltransférases (UGT). βLa β-glucuronidase, également appelée β-D-glucuronoside glucuronosohydrolase, catalyse le transfert d'un résidu glucuronyle sur de nombreuses molécules biologiques ou pharmacologiquement actives endogènes et exogènes. Le glucuronide est en général plus soluble, moins toxique et plus facilement excrété par le corps humain que la molécule d'origine. Pour pouvoir analyser les conjugués de produits dopants présents dans les fluides corporels, comme l'urine et le plasma, il est nécessaire de déconjuguer le glucuronide. Il est très important de réaliser une hydrolyse enzymatique avant la détection pour obtenir une grande sensibilité lors du dépistage. L'échantillon hydrolysé peut être analysé par spectroscopie de masse, chromatographie en phase gazeuse, HPLC, dosage immunologique ou toute autre méthode d'analyse.
Clive l'acide glucuronique terminal qui est lié en β à un phénol ou à des monosaccharides, oligosaccharides ou polysaccharides.
Features and Benefits
βLa β-glucuronidase d'E. coli est une enzyme extrêmement spécifique des β-glucuronides. Elle est capable d'hydrolyser très rapidement les stéroïdes-β-glucuronides et de cliver de nombreux autres types de glucuronides, comme les benzodiazépines, les opioïdes et les cannabinoïdes. βLa β-glucuronidase est utilisée pour l'hydrolyse enzymatique des glucuronides dans les fluides biologiques, principalement l'urine. Les substances dopantes sont conjuguées à des glucuronides ; un bon dépistage de ces substances repose donc très souvent sur le clivage enzymatique, par la β-glucuronidase, des molécules de produit dopant glucuronoconjuguées.
  • Réalisez des analyses rapides grâce à la forte activité spécifique de cette enzyme.
  • Dépistez rapidement les stéroïdes, les benzodiazépines, les cannabinoïdes et les opioïdes.
  • Gagnez du temps dans votre procédé en évitant d'avoir à laver le mélange réactionnel ou à tamponner l'urine.
Physical form
Solution dans du glycérol à 50 %, pH d'environ 6,5
(15 ml conditionné en un flacon)
Other Notes
L'unité internationale de l'activité β-glucuronidase correspond à l'activité enzymatique qui permet d'augmenter de 1 μM la vitesse de libération de 4-nitrophénol à partir de 4-nitrophényl-β-D-glucuronide (4NPG) à une température de +25 °C et un pH de 7,0.
L'unité Fishman était employée auparavant. Cette unité correspond à la libération de phénolphtaléine à partir de son glucuronide (PPG). Il n'est pas possible de mesurer les activités relatives de différentes préparations de β-glucuronides de stéroïdes en comparant leurs activités à celle du PPG. De nombreuses préparations ne catalysent pas de manière équivalente l'hydrolyse du PPG, du 4NPG ou des divers β-glucuronides de stéroïdes dans l'urine. Le choix du 4NPG comme substrat standard repose sur les considérations suivantes :
  • La constante de Michaelis est similaire pour les deux substrats (KM = 2 × 10-4 M pour le 4NPG et KM = 6 × 10-5 M pour le PPG), mais les vitesses d'hydrolyse correspondantes diffèrent :
  • Le 4NPG est hydrolysé à peu près 4 fois plus vite que le PPG.
  • Le substrat en excès provoque une inhibition avec le PPG, alors que ce phénomène n'est pas observé avec le 4NPG.
La β-glucuronidase d'E. coli est une enzyme qui ne présente quasiment aucune activité sulfatase et qui se révèle particulièrement efficace pour cliver les conjugués de stéroïdes et de benzodiazépines.
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Legal Information
La vente de ce produit n'épuise ni n'accorde aucun droit sur les brevets appartenant à des tiers, y compris les brevets des sociétés du groupe F. Hoffmann - La Roche AG, en particulier pour l'utilisation d'anticorps modifiés obtenus à l'aide de ce produit.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available