Principaux documents
MAK266
Sigma-Aldrich
Kit de quantification colorimétrique/fluorimétrique des triglycérides
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Kit de dosage des TG
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
neurological disorders; cardiovascular diseases
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le nouveau kit de dosage des triglycérides (réf. MAK564) est désormais disponible ! Les triglycérides (TG) sont les principaux constituants des huiles végétales, des graisses animales, des LDL et VLDL, et jouent un rôle important comme transporteurs d′acides gras ainsi que source d′énergie. Les TG sont décomposés en acides gras et en glycérol, après quoi ces deux constituants peuvent servir de substrat pour les voies métaboliques et productrices d′énergie. L'hypertriglycéridémie est associée à l'athérosclérose, aux cardiopathies et aux accidents vasculaires cérébraux ainsi qu'à la pancréatite.
Adéquation
Ce produit peut être utilisé avec les échantillons de sérum, plasma et autres liquides biologiques, ainsi qu′avec les échantillons de culture cellulaire et tissulaire.
Principe
Le kit de quantification des triglycérides propose une méthode simple et sensible pour mesurer la concentration en TG de divers types d′échantillons. Dans cet essai, les TG sont convertis en acides gras libres et en glycérol. Le glycérol est alors oxydé en un produit mesurable par colorimétrie (570 nm) / fluorimétrie (lex = 535 nm/ lem = 587 nm). Ce kit permet de détecter entre 2 pmoles et 10 nmoles (plage de 2 à 10 000 mM) de triglycérides dans divers types d′échantillons. Ce kit détecte également les monoglycérides et les diglycérides.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
L Vogel et al.
Journal of dairy science, 103(8), 7431-7450 (2020-06-02)
Rations including high amounts of corn silage are currently very common in dairy production. Diets with corn silage as forage source result in a low supply of essential fatty acids, such as α-linolenic acid, and may lead to low conjugated
Clinical biochemistry and hematology.
The laboratory rabbit, guinea pig, hamster, and other rodents., 57-116 (2012)
Pingping Luo et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 11(3), 668-679 (2021-03-30)
Alcoholic liver disease (ALD) causes insulin resistance, lipid metabolism dysfunction, and inflammation. We investigated the protective effects and direct regulating target of S-allylmercaptocysteine (SAMC) from aged garlic on liver cell injury. A chronic ethanol-fed ALD in vivo model (the NIAAA model)
The role of triglycerides in atherosclerosis.
Talayero, Beatriz G., and Frank M. Sacks.Talayero, Beatriz G and Frank M S
Current Cardiology Reports, 13(6), 544-544 (2011)
Glyceroneogenesis and the triglyceride/fatty acid cycle.
Reshef L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(33), 30413-30416 (2003)