Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
A8751
Sigma-Aldrich
Adénine hydrochloride hydrate
≥99%
Synonyme(s) :
Adénine, monochlorhydrate, Chlorhydrate d'adénine, 6-Aminopurine hydrochloride hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N5 · HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.59 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Pureté
≥99%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
Clé InChI
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'adénine est une base azotée purique jouant de nombreux rôles chimiques et biochimiques in vivo et in vitro. C'est une molécule régulatrice et un constituant de l'ADN, de l'ARN et de certains cofacteurs (NAD, FAD) et molécules de signalisation (AMPc).
Application
Le chlorhydrate d'adénine hydraté a été utilisé :
  • comme supplément dans un milieu riche pour une induction au galactose durant une culture de cellules de levures.
  • pour l'incubation de lignées cellulaires MiaPaCa2 pour un test de coculture et de viabilité cellulaire.
  • comme supplément dans du milieu PMG ("Pombe Minimal glutamate") pour la germination de Schizosaccharomyces pombe.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply
Astrid Ruefli-Brasse, et al.
Journal of Cancer Therapy, 2011 (2011)
Posttranslational Arginylation Enzyme Arginyltransferase1 Shows Genetic Interactions With Specific Cellular Pathways in vivo
Wiley DJ, et al.
Frontiers in Physiology, 11, 427-427 (2020)
Isabelle Loïodice et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
In eukaryotic cells, silent chromatin is mainly found at the nuclear periphery forming subnuclear compartments that favor silencing establishment. Here, we set up an inducible system to monitor silencing establishment at an ectopic locus in relation with its subnuclear localization
David J Wiley et al.
Frontiers in physiology, 11, 427-427 (2020-05-22)
Arginyltransferase1 (ATE1) is a conserved enzyme in eukaryotes mediating posttranslational arginylation, the addition of an extra arginine to an existing protein. In mammals, the dysregulations of the ATE1 gene (ate1) is shown to be involved in cardiovascular abnormalities, cancer, and