69453
L-Homocysteine
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-4-mercaptobutyric acid
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Homocysteine, ≥98.0% (NT)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (NT)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 25.5±1.5°, c = 1 in 1 M HCl
Couleur
white
Pf
263-265 °C
Application(s)
cell analysis
Maladie(s) pertinente(s)
Alzheimer′s disease
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
FFFHZYDWPBMWHY-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques