A3940
1-Aminobenzotriazole
≥98% (TLC), powder, cytochrome P450 inhibitor
Synonyme(s) :
1-Benzotriazolamine, ABT
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
1-Aminobenzotriazole,
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 93
new score: 46
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
81-84 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
Nn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
Clé InChI
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research