A2388
N-Acetylneuraminic acid
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
Synonyme(s) :
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid, Lactaminic acid, NAN, NANA, Sialic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli
Type
Type VI
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
184-186 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Clé InChI
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.