914
Sodium nitrite solution
Synonyme(s) :
Sodium nitrite preparation
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
100 mmol/L
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable