912
Fast Red Violet LB Base Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
15 mg/mL
pH
<1.0
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C14H13ClN2O/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)16)17-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,16H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
OIDXADKOPPNJOB-UHFFFAOYSA-N
Application
Composants
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable