Principaux documents
85775
Sigma-Aldrich
Stearyl stearate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ester stéaryl d’acide stéarique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.96
Beilstein:
1807499
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
Clé InChI
NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Dorothy M Duffy et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(18), 7630-7636 (2004-08-25)
Living organisms can control the size, shape, and structure of minerals. Attempts to reproduce this biological control in the laboratory often use Langmuir monolayers of long-chain carboxylic acids. We use large-scale molecular dynamics simulations to calculate the interfacial energies of
K Maeda et al.
Journal of chromatography, 221(2), 199-204 (1980-12-12)
A gas chromatographic--mass spectrometric analysis was used to separate and identify abnormal compounds in the nail of psoriatic patients. The nail was extracted with heated ethanol, and the extract was analyzed with and without trimethylsilylation. Tetradecanoic acid octadecyl ester, hexadecanoic