46385
Florisil® Inorganic Adsorbent
60-100 mesh
Synonyme(s) :
Florisil®, Silicate de magnésium, Silicate de magnésium activé
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Adsorbant Florisil® pour chromatographie, 60-100 mesh
Qualité
standard
Niveau de qualité
Forme
coarse powder
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
Magnesium silicate hydrate
Groupe de la matrice active
magnesium silicate hydrate
Taille des particules
149-250 μm
60-100 mesh
Dimension de pores
60 Å mean pore size
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- comme matériel de remplissage de colonnes pour la chromatographie sur colonne
- comme adsorbant dans la chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur à capture d′électrons (GC/ECD), la chromatographie sur colonne capillaire, la chromatographie sur colonne d′adsorption
- dans les procédures de nettoyage dans la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem et la GC-FID
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.