Principaux documents
87086
Supelco
Tetracontane
analytical standard
Synonyme(s) :
n-tétracontane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)38CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.08
Beilstein:
1800152
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
80-83 °C
80-84 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Clé InChI
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetracontane may be used as internal standard in the quantitative determination of hydrocarbons in soil samples, using gas chromatography coupled with flame ionization detector(GC-FID).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Manual for Soil Analysis - Monitoring and Assessing Soil Bioremediation (2005)