85529
D-sorbitol
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
D-glucitol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −1.5±0.3°, c = 10% in H2O
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
Couleur
colorless
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
98-100 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable