71578
Poly(ethylene glycol) methyl ether
BioUltra, 500
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
0.05 mmHg ( 20 °C)
Description
non-ionic
Gamme de produits
BioUltra
Forme
paste
viscous liquid (clear)
Poids mol.
470-530
Impuretés
insoluble matters, passes filter test
≤0.005% peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Pf
20 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
359.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
182 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves