Key Documents
445878
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 250, cross-linking reagent click chemistry
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~250
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~250
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.441
Point d'ébullition
>250 °C
Densité
1.03 g/mL at 25 °C
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES 
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
312.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
156.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves