202509
Poly(ethylene glycol) methyl ether
average Mn 2,000, methoxy, hydroxyl
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) methyl ether, average Mn ~2,000
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.05 mmHg ( 20 °C)
Forme
flakes (or pellets)
Poids mol.
average Mn ~2,000
Viscosité
54.6 cSt(210 °F)(lit.)
Température de transition
Tm 52 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can be used as a pore-forming agent in the preparation of ultrafiltration membranes which are used in the removal of macromolecules.
It can also be used as a starting material in the preparation of a biodegradable amphiphilic copolymer of poly(L-alanine) with mPEG.
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
359.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
182 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.