60508
Potassium disulfite
BioUltra, ≥97.0% (RT)
Synonyme(s) :
Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (RT)
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 308 nm in H2O at 0.1 M
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1