Key Documents
8.18710
Sigma-Aldrich
Urée
for synthesis
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Numéro Beilstein :
635724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-315-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Puissance
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
720‑760 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8