Principaux documents
30395
Sigma-Aldrich
(E)-β-Damascone
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.30
Beilstein:
2046078
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.498
Densité
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
Clé InChI
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves