Principaux documents
37278
Sigma-Aldrich
(−)-Dihydrocarveol
mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1R,2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
2433199
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −20±1°, neat
Composition
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
Indice de réfraction
n20/D 1.476-1.479
Densité
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H](C[C@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m1/s1
Clé InChI
KRCZYMFUWVJCLI-OPRDCNLKSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter