23120
α-Chloralose
≥98.0% (chloralose, AT)
Synonyme(s) :
1,2-O-(2,2,2-Trichloroéthylidène)-α-D-glucofuranose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (chloralose, AT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +17±2°, 5 hr, c = 2% in ethanol
Impuretés
15% Beta-chloralose
Pf
178-184 °C
Solubilité
water: soluble 1 gm in 225 ml at 15 °C
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: soluble
glacial acetic acid: soluble
petroleum ether: insoluble
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
Clé InChI
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves