Merck
P1644
Percoll®
pH 8.5-9.5 (20 °C)
Synonyme(s) :
Milieu à gradient de densité Percoll
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) )
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
clear colorless to faint yellow
pH
8.5-9.5 (20 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Percoll® est un milieu classique pour la centrifugation à gradient de densité des cellules, virus et fragments cellulaires. Percoll est constitué de particules de silice colloïdale de 15 à 30 nm de diamètre (solution à 23 % en poids dans l'eau) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). La couche de PVP fait de Percoll un produit parfaitement non toxique, idéal pour les applications avec du matériel biologique.
Application
Percoll® a été utilisé dans la préparation de sperme pour étudier les besoins énergétiques d'embryons bovins.
Percoll est constitué de particules de silice colloïdale de 15 à 30 nm de diamètre (solution à 23 % en poids dans l′eau) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). Ce produit est utilisé dans la préparation des cellules et l′isolement d′organites.
Percoll est constitué de particules de silice colloïdale de 15 à 30 nm de diamètre (solution à 23 % en poids dans l′eau) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). Il permet de créer des gradients de densité non toxiques de faibles viscosité et osmolarité, qui peuvent servir à isoler des cellules, des organites et des virus. Il a été employé pour séparer des vésicules membranaires internes et externes issues de E. coli. Percoll reste iso-osmotique tout au long du gradient, est non toxique et peut être facilement éliminé des substances purifiées.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves