Principaux documents
A2055
Sigma-Aldrich
Tubes ACCUSPIN, stériles, d′une capacité de 50 ml
radiation sterilized tube fitted with a high density polyethylene barrier
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
tubes
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Les tubes ACCUSPIN sont des tubes en polypropylène stérilisés par rayonnement comportant une barrière en polyéthylène haute densité. Chaque tube peut contenir 15 ml de gradient de densité.
Application
Les tubes stériles ACCUSPIN d'une capacité de 50 ml sont prévus pour être utilisés avec le milieu de séparation à gradient de densité Histopaque™–1077 :
  • dans l'isolement de lymphocytes et autres cellules mononucléées.
  • dans l'isolement de cellules progénitrices endothéliales issues de sang de cordon ombilical.
  • dans l'isolement d'une couche de cellules mononucléées à partir d'échantillons de moelle osseuse.
  • Produit pouvant être utilisé pour la purification d'aspirats de moelle osseuse humaine dans le but d'étudier la valeur thérapeutique d'inhibiteurs de BET vis-à-vis de la leucémie myéloïde aiguë.
Principe
Après addition de milieu Histopaque-1077 au tube ACCUSPIN, une brève centrifugation permet de placer le milieu Histopaque-1077 sous le fritté. L'échantillon de sang peut être ajouté dans la chambre supérieure du tube sans risque qu'il soit mélangé avec le milieu Histopaque-1077 qui se trouve dans la chambre inférieure sous le fritté. Après une nouvelle centrifugation, le sang total descend à travers le fritté pour venir en contact avec le milieu Histopaque-1077. Les éléments plus denses déplacent un volume d'Histopaque-1077 au-dessus du fritté, ce qui permet de séparer clairement les constituants du sang. Les érythrocytes s'agrègent et les granulocytes deviennent légèrement hypertoniques, ce qui accroît leur vitesse de sédimentation et entraîne la formation d'un culot au fond du tube ACCUSPIN. Les lymphocytes et autres cellules mononucléées, comme les monocytes, restent à l'interface plasma/Histopaque-1077. Cette bande dense de cellules mononucléées peut être recueillie en versant le contenu de la chambre supérieure ou à l'aide d'une pipette. On évite ainsi toute contamination par les érythrocytes grâce à la barrière entre les chambres.
Quantité
10 tubes par pack.
Informations légales
Accuspin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kara S Cox et al.
mAbs, 8(1), 129-140 (2015-10-23)
Monitoring antigen-specific memory B cells and the antibodies they encode is important for understanding the specificity, breadth and duration of immune response to an infection or vaccination. The antibodies isolated could further help design vaccine antigens for raising relevant protective
S A Mireku et al.
Scientific reports, 7(1), 14296-14296 (2017-11-01)
Bacterial ABC importers catalyze the uptake of essential nutrients including transition metals and metal-containing co-factors. Recently, an IgG antibody targeting the external binding protein of the Staphylococcus aureus Mn(II) ABC importer was reported to inhibit transport activity and reduce bacterial
Aimin Tang et al.
Nature communications, 10(1), 4153-4153 (2019-09-14)
Respiratory syncytial virus (RSV) infection is the leading cause of hospitalization and infant mortality under six months of age worldwide; therefore, the prevention of RSV infection in all infants represents a significant unmet medical need. Here we report the isolation
Juan M Melero-Martin et al.
Methods in enzymology, 445, 303-329 (2008-11-22)
Rapid and complete vascularization of ischemic tissues and thick engineered tissues is likely to require vasculogenesis. Therefore, the search for clinically relevant sources of vasculogenic cells and the subsequent development of experimental models of vasculogenesis is of utmost importance. Here
Samuel J S Rubin et al.
Nature communications, 10(1), 2686-2686 (2019-06-21)
Inflammatory bowel disease (IBD) includes Crohn's disease and ulcerative colitis. Each disease is characterized by a diverse set of potential manifestations, which determine patients' disease phenotype. Current understanding of phenotype determinants is limited, despite increasing prevalence and healthcare costs. Diagnosis
Articles
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.