07066
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
Synonyme(s) :
PEG Grid Screening Solution 18/Kit-No 36436
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 solution,
Forme
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.02 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves