A propos de cet article
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
affinity chromatography: suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
density
1.39 g/cm3 at 20—25 °C, 1.41 g/cm3 at 20—25 °C
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
suitability
suitable for mass spectrometry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Les tampons Tris jouent un rôle déterminant dans certaines techniques comme l'électrophorèse des protéines et le western blotting, et sont employés dans les tampons à faible force ionique pour le transfert des protéines. On les retrouve aussi souvent dans les gels de SDS-PAGE, les tampons de migration et les tampons de blotting. Par ailleurs les sels de Tris, en particulier les tampons TAE et TBE, sont énormément utilisés dans l'électrophorèse de l'ADN sur gel d'agarose. Ces tampons sont essentiels à diverses applications, notamment la biochimie, la purification des protéines et l'électrophorèse, ce qui montre la polyvalence et l'importance du Tris HCl dans le maintien d'un pH optimal pour la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
Application
Features and Benefits
- Tampon biologique idéal pour la recherche en biologie cellulaire et en biochimie.
- Pouvoir tampon efficace de pH 7 à pH 9 (à 25 °C), avec un pKa de 8,1 (à 25 °C).
- Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
Packaging
- The current DRYPOUR®packaging configuration is in a 50L nestable drum
- 25KG-DP are the standard prepack offering
- Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
- Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
- Minimizes caking of hygroscopic salts
- Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
- This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
- PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek®liner
- Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
- Triple protection delivers two invaluable results:
- Dramatically reduced caking
- No contamination risk from the desiccant
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorhydrate de Trizma®
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe