Key Documents
20-160
Sigma-Aldrich
Tris-HCl 1 M (pH 6,5)
1M Tris-HCl, pH 6.5.
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Domaine de recherche
Tous
Produit destiné aux tests d'immunoprécipitation de la chromatine.
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Injection-molded nanocomposites and materials based on wheat gluten.
S-W Cho,M Gallstedt,E Johansson,M S Hedenqvist
International Journal of Biological Macromolecules null
Enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of antibody to Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in the sera of livestock and wild vertebrates.
F J Burt,R Swanepoel,L E Braack
Epidemiology and Infection null
Polychlorinated biphenyl congeners in blood of Wisconsin sport fish consumers.
W Sonzogni,L Maack,T Gibson,D Degenhardt,H Anderson,B Fiore
Archives of Environmental Contamination and Toxicology null
B L Shneider et al.
The Journal of biological chemistry, 268(10), 6985-6988 (1993-04-05)
Taurocholate efflux was studied in Xenopus laevis oocytes and is consistent with a carrier-mediated process. This carrier can be competitively inhibited and trans stimulated by glycocholate. Transport is also trans stimulated by taurochenodeoxycholate and S-hexylglutathione, but not taurolithocholate or daunomycin