Documents
029-05
Sigma-Aldrich
Neuron Coating Solution II
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
1 yr
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Use for coating cell cultureware for select neurons, including RDGRN and HBN.
Qualité
Each lot was tested for sterility, ability to plate neuronal cells.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable