526266
Celpure® P100
meets USP/NF testing specifications
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP/NF testing specifications
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≤1 EU/g (endotoxin)
Composition
SiO2, 98%
Paramètres
0.100 (Permeability(Darcy))
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Impuretés
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
Taille des particules
0.20-0.45 mm
Traces de cations
As: ≤10 ppm (leachable)
Fe: ≤8 ppm (acid soluble)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Journal of cellular and molecular medicine (2015).