22139
Celite® Filter Cel
filter aid, slightly calcined
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, calcined
Forme
powder
Qualité
slightly calcined
Composition
Al2O3, 3.3%
CaO, 0.8%
Fe2O3, 1.4%
Na2O + K2O, 1.0%
SiO2, 89.0%
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Perte
~1.5% loss on ignition, 900 °C
Taille médiane des particules
≤45.3 μm (82% (acc. to Cilas))
pH
~8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Journal of cellular and molecular medicine (2015).