22151
Celite® 503
filter aid, treated with sodium carbonate, calcined
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, flux-calcined
Forme
powder
Qualité
calcined
treated with sodium carbonate
Composition
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.6%
Perte
~0.2% loss on ignition, 900 °C
Taille des particules
≤85.1 μm (80% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable