49770
Glycérol
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, dist., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
dist.
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Limite d'explosivité
2.6-11.3 %
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
acrolein and glucose, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.05% fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.1% water
Résidus de calcination
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
greener alternative product
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup